Hochpräzise Digitalthermometer, KM20REF
Lieferant: Comark
620-1169EA 1640 EUR
620-1169
Hochpräzise Digitalthermometer, KM20REF
Thermometer Digitalthermometer
This highly accurate, electronic reference thermometer with PT100 probe allows you to check the calibration of all types of thermometer and probe combinations.
  • Platinum Resistance Thermometer (PRT) technology and permanently attached PRT probe for highest system accuracy
  • Automatic switch-off
The KM20REF thermometer can be used in-conjunction with the KM820/VAL Validation Calibration Check Unit to calibrate contact and infrared thermometers.
Lieferumfang: Ein Hartschalen-Transportkoffer, eine 9-V-Alkalibatterie (IEC 6LF22) für 100 Stunden Betrieb sind im enthalten und UKAS-Kalibrierzertifikat (5-Punkt).