VWR®, Digitaler Ein-Kanal-Timer
Lieferant: VWR
VWR®
609-0128EA 35.2 EUR
609-0128
VWR®, Digitaler Ein-Kanal-Timer
Timer Timer, digital
Elektronischer Ein-Kanal-Timer mit Speicher und Kalibrierzertifikat.
  • LCD-Anzeige
  • Countup und Countdown für 99 Minuten, 59 Sekunden
  • Speicher für letzte Einstellung
  • Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten: Flach auf dem Tisch, aufgestellt mit dem aufklappbaren Ständer, mit dem praktischen Taschenclip am Laborkittel angebracht, oder mit der magnetischen Rückseite an Metalloberflächen befestigt
Auflösung: 0,1
Standards: Geprüft und kalibriert in einem dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025: 2005, A2LA akkreditierten Labor (Cert # 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.
Lieferumfang: Wird mit Clip, Ständer, Magnetbefestigung, Kalibrierzertifikat und einer AAA-Batterie geliefert.