Tragbare Trübungsmessgeräte, Turb® 355
Lieferant: WTW
Turb®
705-0712EA 2092 EUR
705-0712 705-0713
Tragbare Trübungsmessgeräte, Turb® 355
Trübungsmessgeräte
Die Turb® 355 bieten dem Benutzer die Wahl, nephelometrische Messungen bei 90° Streulicht mit entweder einer Infrarot-Lichtquelle oder einer Wolfram-Weißlichtquelle durchzuführen.
  • Batterieleistung reicht für mehr als 1500 Messungen
  • Wasserdichtes Gehäuse und einfache Bedienung
  • Robuste Tragetasche für den Einsatz im Feld
Hauptsächlich für Stichprobenanalysen vor Ort verwendet, häufig auch für Prozessüberwachungsmessungen.
Lieferumfang: Wird mit Tragekoffer, drei Kalibrierstandards (0,02 ; 10 ; 1000 NTU), zwei Leerküvetten, Reinigungstüchern und vier Batterien geliefert.