Ultraschallbäder, Serie Elmasonic S
Lieferant: Elma
Elmasonic
142-0035EA 2070 EUR
142-0035 142-0156 142-2258 142-0036 142-2257 142-0157 142-0015 142-0158 142-2259 142-0016 142-0159 142-0017 142-0018 142-0019 142-2261 142-2260 142-0160 142-2262 142-0122 142-0003 142-0005 142-0007 142-0008 142-0009 142-0150 142-0032 142-2256 142-0033 142-0034
Ultraschallbäder, Serie Elmasonic S
Ultraschallbäder
Die Ultraschallgeräte verfügen über die neu entwickelte zuschaltbare Sweep-Funktion. Hier wird eine homogene Schallfeldverteilung durch eine kontinuierliche Verschiebung der Schalldruckmaxima gewährleistet. Die in diesen Geräten verwendete Degas-Funktion beschleunigt effizient die Entgasung der Reinigungsflüssigkeit, besonders nach dem Neuansatz. Der Autodegasbetrieb vor Reinigungsstart bzw. Degas für spezielle Aufgaben ist manuell zuschaltbar. Die Geräte verfügen über einen geräuschhemmenden Kunststoffdeckel, der die Aufheizung beschleunigt und umgedreht als Abtropfschale dient. Eine integrierte Füllhöhenmarkierung, Reinigungswannen aus kavitationsfestem Edelstahl sowie ein seitlich angebrachter Drehknopf ermöglicht eine einfache Entleerung der Reinigungsflüssigkeit über einen Ablauf an der Rückseite des Gerätes. Speziell geeignet für die Reinigung von Laborinstrumenten, chirurgischen und medizinischen Instrumenten aus Glas, Kunststoff, Metall sowie für Schmuck, Brillen und Elektronikkomponenten.
  • Die Bedieneinheit ist anwenderfreundlich, übersichtlich und so konzipiert, dass keine Flüssigkeit in die Elektronik eindringen kann
  • Der Reinigungsprozess kann manuell oder temperaturgesteuert eingeschaltet werden und wird optional durch eine trockenlaufsichere Heizung unterstützt
  • Die Temperatureinstellung ist in 5-°C-Schritten von 30 bis 80 °C wählbar; Soll- und Istwert wird mittels LED angezeigt
  • Gesamtreinigungsdauer und verbleibende Reinigungszeit wird mittels LED angezeigt
  • Automatische Sicherheitsabschaltung nach 12 Stunden