Ultraschallbäder, Bransonic™ B200
Lieferant: Branson
Bransonic®
142-2595EA 170 EUR
142-2595
Ultraschallbäder, Bransonic™ B200
Ultraschallbäder
Das Ultraschallbad B200 kann kleinere Gegenstände, wie geologische Proben, Elektro-/Elektronikbauteile und Zeichenfedern sowie zahlreiche kleine Instrumente mit Ultraschall reinigen. Für die Reinigung von Kontaktlinsen, Brillen und anderen optischen Gegenständen geeignet. Effektiv bei der Entfernung von Oberflächen-verschmutzungen wie Fingerabdrücke und Staub.
  • Vielseitiges, überall einsetzbares Gerät
  • Kompaktes Design
  • Edelstahlbehälter mit 0,5 l-Fassungsvermögen befindet sich in einem stoßfesten Kunststoffgehäuse
  • Mit integrierter 5-Minuten Zeitschaltuhr, die das Gerät automatisch abschaltet
Lieferumfang: Deckel und Teilekorb gehören zur Standardausstattung.