Vakuum-Messgerät, DCP 3000
Lieferant: Vacuubrand
181-1031EA 1355 EUR
181-1031
Vakuum-Messgerät, DCP 3000
Pumpen Vakuum-Messgeräte
Vielseitiges, präzises und robustes Vakuummessgerät. Hervorragende Messgenauigkeit dank kapazitivem, korrosionsbeständigem Messkopf mit hervorragender Langzeitstabilität und effektiver Temperaturkompensation. Mit seinem robusten Kunststoffgehäuse und dem spritzwassergeschützten Messkopf ist das VSK 3000 ideal für raue Anwendungen.
  • Messung direkt am System durch VACUU-BUS Technik: bis zu 4 externe Druckaufnehmer ansteckbar, bis 30 m Entfernung
  • Großes, beleuchtetes Display mit analoger Anzeige und digitalem Messwert. Messwertanzeige aller Sensoren über einfache Drehknopfsteuerung
  • Belüftung auf Knopfdruck, Anschluss für externes Belüftungsventil (optionales Zubehör)
  • Einfacher Abgleich ohne aufwendige Kennlinien
  • Interaktive Kommunikation über serielle Schnittstelle RS232C  
Zum Lieferumfang gehören das Vakuum-Messgerät, der externe Sensor, Fuß, Netzteil, länderspezifischer Stecker und die Betriebsanleitung.