VWR® SD 820, Chemistry Diaphragm Vacuum Pumps, Self-drying for Moist Gases
Lieferant: VWR
VWR®
181-0094EA 2240 EUR
181-0094
VWR® SD 820, Chemistry Diaphragm Vacuum Pumps, Self-drying for Moist Gases
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Zweiköpfige, trockenlaufende Membranpumpe mit integriertem Selbsttrocknungssystem. Die Pumpe findet in Laboratorien besonders dort Anwendung, wo ein sauberes Vakuum benötigt wird und feuchte Gase zu evakuieren sind, z.B. bei der Vakuumtrocknung an Vakuum-Trockenschränken (für das Trocknen oder Wärmebehandeln von Substanzen oder Bauteilen) oder an Dampfsterilisatoren bei der Sterilisation von Instrumenten, Gefäßen, Filtern und Textilien. Aufgrund ihrer hohen Resistenz gegen aggressive Medien ist sie universell einsetzbar. Durch eine patentierte spannungsoptimierte Membran mit PTFE-Beschichtung wird die Baugröße der Pumpe verringert und die Lebensdauer der Membran verlängert. Das innovative Trocknungssystem ermöglicht es, während des Evakuierens Kondensatflüssigkeit mit hoher Geschwindigkeit aus den Pumpenköpfen zu blasen. Das Vakuum im Rezipienten bleibt konstant. Der Trocknungszyklus lässt sich über drei Variablen individuell auf die Erfordernisse eines Prozesses abstimmen. Die Pumpe erreicht nach der Trocknung ein besseres Vakuum und vermag deutlich schneller zu evakuieren als Pumpen ohne Trocknungssystem.
  • Unverfälschtes Fördern und Evakuieren
  • Hohe Dampf- und Kondensatverträglichkeit
  • Wartungsfrei
  • Umweltfreundlich
Förderleistung bei atmosphärischem Druck.
Lieferumfang: Umfasst die Membranpumpe mit Thermoschalter, Netzsicherung, Verbindungskabel mit Stecker und Schlauchanschluss für Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser.