VWR® VP 820, Membran-Vakuumpumpe
Lieferant: VWR
VWR®
181-0071EA 2020 EUR
181-0071 181-0072 181-0073
VWR® VP 820, Membran-Vakuumpumpe
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Zweiköpfige, trockenlaufende Membranpumpe für vielfältige Anwendungen in Laboratorien. Sie fördert, verdichtet und evakuiert unverfälscht, d. h. die Medien werden nicht verunreinigt. Die patentierte Membran ist spannungsoptimiert, was eine kleinere Größe der Pumpe und eine längere Lebensdauer der Membran ermöglicht.
  • 100% ölfreie Förderung, dadurch unverfälschtes Fördern und Evakuieren ohne Verschmutzung der Medien
  • Für mittelaggressive Gase und Dämpfe
  • Wartungsfrei und leise
* Förderleistung bei atmosphärischem Druck
Lieferumfang: Umfasst die Membranpumpe mit Thermoschalter, Netzsicherung, Verbindungskabel mit Stecker und Schlauchanschluss für Schläuche mit 9 mm Innendurchmesser.