Reinstwassersystem, Simplicity®
Lieferant: Merck
SIMSV00SZ SIMSV00FR SIMS000UK SIMSV00UK SIMS000BE SIMS000GE SIMS000FR SIMSV00BE SIMSV00SP SIMS000SZ SIMS000EU SIMSV00EU SIMS000IT SIMSV00IT SIMS000SP SIMSV00GE
171-0306EA 5259 EUR
171-0306 171-0765 171-0275 171-0749 171-0762 171-0298 171-0748 171-0764 171-0305 171-0301 171-0297 171-0302 171-0299 171-0304 171-0300 171-0303
Reinstwassersystem, Simplicity®
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Das tragbare Wasseraufbereitungssystem Simplicity® kann überall im Labor aufgestellt werden. Es benötigt keine spezielle Installation, keinen Speisewasseranschluss und erstellt bedarfsgerecht Reinstwasser aus vorbehandeltem Wasser (Elix®-System, destilliertes, entionisiertes oder durch Umkehrosmose behandeltes Wasser). Das Simplicity® System ist eine kostengünstige Alternative für Labore, die bislang mit abgefülltem Wasser arbeiten. Das Reinstwasser von Simplicity wird zum sofortigen Gebrauch hergestellt und unterliegt damit weniger Einflüssen zur Verunreinigung und Verschlechterung der Wasserqualität als Flaschenwasser. Mit dem intuitiven grafischen Farbdisplay des Simplicity® Systems können alle Systemparameter, zum Beispiel die Wasserqualität und der Wasserstand im Tank, deutlich angezeigt werden. Das System informiert Sie automatisch, wenn die Patrone ausgetauscht werden muss. Reinstwasser vom Typ I für Wissenschaftler, die weniger als 5 L am Tag benötigen.
  • Während der Entnahmepausen wird durch die automatische Rezirkulation eine konstante Wasserqualität garantiert
  • Einfache Installation: Der Benutzer muss das Gerät lediglich anschließen, die SimpliPak® Patrone einlegen und den abnehmbaren Wassertank mit vorbehandeltem Wasser auffüllen
  • Benutzerfreundliches Display
  • System zieht Wasser aus abnehmbarem, nachfüllbarem Wassertank
  • Die Wartung beschränkt sich auf einen Patronenwechsel ein- bis zweimal im Jahr, je nach angezeigtem Widerstandswert für das erzeugte Reinstwasser; Reinigungsmodul und Filter können ohne Werkzeug ausgetauscht werden
Das Simplicity® UV System verfügt über eine integrierte UV-Lampe mit doppelter Wellenlänge (185 und 254 nm), mit der organische Verunreinigungen auf <5 ppb reduziert werden können. Das Wasser eignet sich dann für sensitive Anwendungen wie HPLC, GC und TOC-Analyse.
Stromversorgung: 100 - 230 V/50 - 60 Hz.
Stromversorgung: 100/ 230 V, 50/60 HZ
Bestellinformation: SimpliPak®, Millipak® oder BioPak® Endfilter müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten * mit BioPak® Ultrafiltrationspatron.