Wasseraufbereitungssysteme, Direct-Q® 3
Lieferant: Merck
Direct-Q®
171-0817EA 5599 EUR
171-0817 171-0815 171-0816 171-0813 171-0814 171-0811 171-0778 171-0812 171-0779 171-0754 171-0776 171-0810 171-0777 171-0156 171-0157 171-0154 171-0155 171-0152 171-0153 171-0151 171-0094 171-0809 171-0329 171-0327 171-0328 171-0325 171-0326 171-0785 171-0324 171-0786 171-0783 171-0784 171-0781 171-0089 171-0782 171-0780
Wasseraufbereitungssysteme, Direct-Q® 3
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Die Direct-Q® 3 Systeme sind für einfache und sofortigen Bedienung entwickelt. Das erzeugte Reinstwasser vom Typ 1 ist für die Herstellung von Puffern für die Flüssigkeitschromatographie und biochemische Experimente sowie analytische Techniken wie Spektralphotometrie und Spektroskopie. Für Anwendungen, die einen sehr geringen an organischen Verunreinigungen erfordern, enthält das Direct-Q® 3 UV System eine UV-Lampe mit dualer Wellenlängen, um Wasser mit einem TOC-Gehalt von <5 ppb zu erzeugen, das dann für HPLC-, GC-, ILC- und TOC-Analysen geeignet ist. Mit dem BioPak™ Ultrafiltrationsmodul als Endfilter produzieren Direct-Q® 3 Systeme pyrogen- und RNase-freies Wasser bei einer Fließrate von 0,2 L/min. Die Direct-Q® 3 Systeme sind ideal für Labors, die keinen problemlosen Zugang zu vorbehandeltem Wasser haben und zwischen 5 und 10 l Reinstwasser pro Tag benötigen.
Für die Erzeugung von Reinwasser (Typ 3) und Reinstwasser (Typ 1) aus Leitungswasser.
Die Direct-Q® 3 Systeme sind für einfache und sofortigen Bedienung entwickelt. Das erzeugte Reinstwasser vom Typ 1 ist für die Herstellung von Puffern für die Flüssigkeitschromatographie und biochemische Experimente sowie analytische Techniken wie Spektralphotometrie und Spektroskopie. Für Anwendungen, die einen sehr geringen an organischen Verunreinigungen erfordern, enthält das Direct-Q® 3 UV System eine UV-Lampe mit dualer Wellenlängen, um Wasser mit einem TOC-Gehalt von <5 ppb zu erzeugen, das dann für HPLC-, GC-, ILC- und TOC-Analysen geeignet ist. Mit dem BioPak™ Ultrafiltrationsmodul als Endfilter produzieren Direct-Q® 3 Systeme pyrogen- und RNase-freies Wasser bei einer Fließrate von 0,2 l/min. Die Direct-Q® 3 Systeme sind ideal für Labors, die keinen problemlosen Zugang zu vorbehandeltem Wasser haben und zwischen 5 und 10 l Reinstwasser pro Tag benötigen.
  • Ein eingebauter Timer ermöglicht die Abgabe von Typ I-Wasser über einen festgelegten Zeitraum; das System schaltet automatisch ab, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist
  • Warnmeldung bei plötzlichem Qualitätsabfall des Produktwassers
  • Wasserqualitäts-Parameter (Widerstand oder Leitfähigkeit, Temperatur) werden auf einem Farbdisplay angezeigt
  • Die Wartung beschränkt sich auf den einfachen Austausch einer Kartusche ein- bis zweimal pro Jahr
  • Integrierter, kompakter 6-Liter-Tank für Typ-II-Wasser - bei einem höheren Tagesbedarf ist der Anschluss an einen 30- oder 60-Liter-Tank möglich
  • Einheiten können auf einem Tisch plaziert oder an der Wand befestigt werden (dazu wird eine Befestigung benötigt)
Dank des vielseitigen, dezentralen Dispensers des Systems steht ultrareines Wasser bei Bedarf stets zu Verfügung und der Benutzer kann sich auf seine Arbeit konzentrieren. Der dezentrale Dispenser kann bis zu zwei Meter vom Direct-Q® System entfernt entweder freistehend oder an der Wand montiert platziert werden. Alternativ sind Systeme der Direct-Q® Reihe mit einem integrierten Dispenser zur Verwendung auf dem Tisch verfügbar.
Pure (Typ III) Produktwasserqualitätswerte (unter regulären Betriebsbedingungen):
Ionische Entfernungsrate >96%
Organische Entfernungsrate (bei MW > 200) >99%
Bakterien- und Partikel-Entfernungsrate >99%
Ionische Entfernungsrate >96%
Organische Entfernungsrate (bei MW > 200) >99%
Bakterien- und Partikel-Entfernungsrate >99%
Bestellinformation: SmartPak™ DQ3 Filter sowie ein Millipak® Express oder BioPak® Endfilter müssen separat bestellt werden.
Bestellinformation: SmartPak™ DQ3 Filter sowie ein Millipak® Express oder BioPak® Endfilter müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten * Typ I aufbereitetes Wasser.
* Typ I aufbereitetes Wasser