Chininsulfat Dihydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(-)-Chininhemisulfat Dihydrat
MOLE29117911-25GEA
143
EUR
MOLE29117911-25G
Chininsulfat Dihydrat
Chininsulfat Dihydrat
Formel:
C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O Molecular Weight: 782,96 g/mol Schmelzpunkt: 219 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150790 CAS-Nummer: 6119-70-6 EINECS: 212-359-2 Merck Index: 12,03822 |