Indigocarmin, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Acid Blue 74Food blue No. 2
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04724.0025EA 47.2 EUR
1.04724.9999 1.04724.0025
Indigocarmin, Supelco®
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Molecular Weight: 466,36 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (25 °C)
Molar Mass 466.36 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
pH 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)