Indigocarmin-Lösung Reag. Ph. Eur. 1045601
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Acid Blue 74Food blue No. 2
87852.290EA 248 EUR
87852.290
Indigocarmin-Lösung Reag. Ph. Eur. 1045601
Indigocarmin
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Molecular Weight: 466,36 g/mol
MDL: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
EINECS: 212-728-8