May-Grünwalds Eosin-Methylenblau-Lösung, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

3855.1000EA 40.81 EUR
3855.1000 3855.2500
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau-Lösung, J.T.Baker®
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131580
UN: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Performance Test passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR