Lackmus, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO190225000EA 397 EUR
ACRO190225000 ACRO190221000 ACRO190220250
Lackmus, rein Indikator-Qualität
Litmus
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131528
CAS-Nummer: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue to black Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.01 % in water) Opaque dark blue
Visual transition interval from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)