Formaldehyd 35% in wässriger Lösung stabilisiert Reag. Ph. Eur. 1039101
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: FormolFormalinMethanalMethylaldehyd
Stabilisierung: Stabilisiert mit Methanol 9,0- 15,0 % Vol.
87837.180EA 337 EUR
87837.180
Formaldehyd 35% in wässriger Lösung stabilisiert Reag. Ph. Eur. 1039101
Formaldehyd
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3 (8),III