di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat 9% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1033301
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumphosphat dibasisch Dodecahydratsek. Natriumphosphat Dodecahydrat
87825.290EA 248 EUR
87825.290
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat 9% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1033301
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
Molecular Weight: 358,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7