ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2), Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: NADP Dinatriumsalzß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat DinatriumsalzNadidphosphat DinatriumsalzNADP-Na2Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.24541.0001EA 335 EUR
1.24541.0001
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2), Millipore®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)
Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Molecular Weight: 787,37 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065390
CAS-Nummer: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8