(1S)-(-)-β-Pinen, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: (-)-Pin-2(10)-en
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
80609-5MLEA 246 EUR
80609-5ML
(1S)-(-)-β-Pinen, Supelco®
(1S)-(-)-β-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,9034 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 36 °C
MDL: MFCD00001345
CAS-Nummer: 18172-67-3
EINECS: 242-060-2
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07600