Xylencyanol FF, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Acid Blue 147Hydrogen-4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzol-1,3-disulfonatnatrium
0819-20GEA 167 EUR
0819-20G
Xylencyanol FF, ultrarein
Xylencyanol FF
Formel: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Molecular Weight: 538,62 g/mol
Schmelzpunkt: 295 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040657
CAS-Nummer: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNase none detected
Em (614 nm, Water) ≥30000
Lambda Max 612 – 616 nm
Loss on Drying ≤10%
RNase none