Kupfer(II)sulfat 0.5 mol/l Reag. Ph. Eur. 1022501
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfersulfat
87808.290EA
248
EUR
87808.290
Kupfer(II)sulfat 0.5 mol/l Reag. Ph. Eur. 1022501
Kupfer(II)sulfat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
CuSO₄ Molecular Weight: 159,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010981 CAS-Nummer: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...