96 viereckige Vertiefungen, Platte mit flachem Boden, Falcon®
Lieferant: Corning
Falcon®
734-0984EA 184.31 EUR
734-0984
96 viereckige Vertiefungen, Platte mit flachem Boden, Falcon®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Sterile flat-bottom microplate with lid, made from crystal-grade virgin PS.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Non pyrogenic