VWR®, Einweg-Wägeschalen
Lieferant: VWR
VWR®
611-2249EA 98.4 EUR
611-2249
VWR®, Einweg-Wägeschalen
Schiffchen Wägeschiffchen
Diese flexiblen PS-Schalen haben eine glatte Oberfläche für präzises Ausschütten mit minimalem Probenverlust.
  • Shallow boat with a wide, flat bottom to resist tipping
  • Temperature range –10 to 70 °C (14 to 158 °F)
  • Can be used with microwave moisture analysers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
Diese robusten Wägeschalen eignen sich ideal zum Wägen von festen Produkten.