Tellur 99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
420020100 420021000
ACRO420020100EA 27.6 EUR
ACRO420020100 ACRO420021000
Tellur 99+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Tellurium
Formel: Te
Molecular Weight: 127,6 g/mol
Siedepunkt: 990 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 450 °C
Dichte: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134062
CAS-Nummer: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤1.0 %
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %