Brom
Lieferant: Hach
|
Gefahr
|
HACH221120EA
19.8
EUR
HACH221120
Brom
Bromine
Formel:
Br₂ Molecular Weight: 159,81 g/mol Siedepunkt: 58,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –7,2 °C Dichte: 3,12 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010896 CAS-Nummer: 7726-95-6 EINECS: 231-778-1 UN: 1744 ADR: 8,I Merck Index: 13,01378 |