Brom zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20171.9999EA 0 EUR
8.20171.9999 8.20171.1000 8.20171.0250
Brom zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bromine
Formel: Br₂
Molecular Weight: 159,81 g/mol
Siedepunkt: 58,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7,2 °C
Dichte: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,01378