Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11378.FGEA 136 EUR
11378.FG 11378.HL 11378.FY
Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545