Kupfer ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11392.FIEA 155 EUR
11392.FI 11392.GH
Kupfer ≥99,9985% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545