Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen ACS ≤ 6 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Scientific
36482.36EA 111 EUR
36482.36 36482.22
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen ACS ≤ 6 mm (0.2 in)
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63,55 g/mol
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545