Zink ≥99,98% (Metall-Basis), Folie, Breite 30 cm (12 in), Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
10436.BWEA 84.3 EUR
10436.BW 10436.CB 10436.BS
Zink ≥99,98% (Metall-Basis), Folie, Breite 30 cm (12 in), Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Zinc
Formel: Zn
Molecular Weight: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Gray
Form Foil
Comment 0.22 - 0.28 mm thick
Width 27 - 33 mm
Total Metal Impurities 0.02% max.