Zink ≥99,994% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43695.HOEA 160 EUR
43695.HO
Zink ≥99,994% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Zinc
Formel: Zn
Molecular Weight: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255