Zink ≥99,8%, grobes Pulver, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
29068.236EA 157 EUR
29068.236
Zink ≥99,8%, grobes Pulver, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisches Reagens
Zinc
Formel: Zn
Molecular Weight: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 907 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 419,5 °C
Dichte: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3 (4.2),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.8 %
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test