Chrom ≥99,2% (Metall-Basis), Stücke 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Lieferant: Thermo Scientific
00472.22EA 98.1 EUR
00472.22 00472.36
Chrom ≥99,2% (Metall-Basis), Stücke 3-12 mm (0.12-0.47 in)
Chromium
Formel: Cr
Molecular Weight: 52 g/mol
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288