Chrom ≥99,999% (Metall-Basis), Granulat -4/+7 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
42926.18EA 238 EUR
42926.18 42926.A1 42926.30
Chrom ≥99,999% (Metall-Basis), Granulat -4/+7 mesh
Chromium
Formel: Cr
Molecular Weight: 52 g/mol
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288