Zink stabilisiert, Pulver zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08789.0500 1.08789.1000
1.08789.0500EA 72.3 EUR
1.08789.0500 1.08789.1000
Zink stabilisiert, Pulver zur Analyse, Supelco®
Zinc
Formel: Zn
Molecular Weight: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 907 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 419,5 °C
Dichte: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble,(reaction)
Melting Point 420 °C
Molar Mass 65.39 g/mol
Bulk Density 1800 - 2700 kg/m3
Boiling Point 908 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (487 °C)
Density 7.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 460 °C