Formaldehyd 10% in wässriger Lösung stabilisiert
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: FormolFormalinMethanalMethylaldehyd
Stabilisierung: Stabilisiert mit Methanol 0,5-1,5 %
5167.1000EA 45.7 EUR
5167.1000
Formaldehyd 10% in wässriger Lösung stabilisiert
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 3334
ADR: 9,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Formaldehyde) 8 - 12 %
pH (20°C) 8.2 - 8.4