Essigsäure 30% Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.59166.0500EA 36.2 EUR
1.59166.9999 1.59166.0500
Essigsäure 30% Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V) acetic acid
Density 1.039 g/cm3 (20 °C)