n-Pentan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: 1,3-DimethylpropanDiethylmethanPentan
8239.2500EA 68.48 EUR
8239.2500
n-Pentan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 72,15 g/mol
Siedepunkt: 36,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,626 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07255
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Range 34 - 37 °C