Xylol (Isomerengemisch), wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,5% (Xylene + Ethylbenzen Basis), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Dimethylbenzol
28976.294EA 99.7 EUR
28976.294
Xylol (Isomerengemisch), wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,5% (Xylene + Ethylbenzen Basis), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
REACH: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Farbzahl Max. 10 APHA
Gehalt (berechnet als Isomerenmischung + EB) Min. 99,5 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0050 %
Benzol Max. 0,100 %
Toluol Max. 1 %
Thiophen Max. 0,00010 %
Sauer oder alkalisch reagierende Subst. Max. 0,00020 meq/g
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,05 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,05 ppm
Gesamt S (Schwefel) Max. 5 ppm