Acetonitril-[D3] (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethannitril-D3 Methylcyanid-D3 Methylcyanid deuteriert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02904.0010EA 100 EUR
1.02904.0010
Acetonitril-[D3] (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[D3]
Formel: D₃CCN
Molecular Weight: 44,03 g/mol
Siedepunkt: 80,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,844 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001881
CAS-Nummer: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
UN: 1648
ADR: 3,II