Dichlormethan-[D2] 99.6+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methylenchlorid-D2deuteriertes Methylenchloriddeuteriertes Dichlormethan
ACRO217350100EA 170 EUR
ACRO217350100
Dichlormethan-[D2] 99.6+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dichlormethan-[D2]
Packaged in 1.00 ml ampoules
Formel: CD₂Cl₂
Molecular Weight: 86,92 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.04 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.60 %