Dichlormethan-[D2] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methylenchlorid-D2deuteriertes Methylenchloriddeuteriertes Dichlormethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.13720.0009EA 320 EUR
1.13720.0009 1.13720.0010
Dichlormethan-[D2] (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Dichlormethan-[D2]
Formel: CD₂Cl₂
Molecular Weight: 86,92 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000882
CAS-Nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
UN: 1593
ADR: 6.1,