Chloroform-[D1], getrocknet (max. 0,01% H₂O) (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Achtung
Synonyme: Chloroform-DTrichlormethan-D1
EURTD307HEA 0 EUR
FLUOD-307-100ML EURTD307H EURTD307H-100ML MSPPD307H.0100
Chloroform-[D1], getrocknet (max. 0,01% H₂O) (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Molecular Weight: 120,38 g/mol
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64,1 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III