Methanol-[D4] 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylalkohol-D4
, Carbinol-D4
, Holzalkohol-D4
, Hydroxymethan-D4
, Methylalkohol deuteriert
, Methyl-D3 Alkohol-D
ACRO351470075EA
87.4
EUR
ACRO351470075
Methanol-[D4] 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formel:
D₃COD Molecular Weight: 36,01 g/mol Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044637 CAS-Nummer: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.75 % |
TMS | 0.020 to 0.040 % |