Methanol-[D4]
Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Gefahr
Synonyme: Methylalkohol-D4Carbinol-D4Holzalkohol-D4Hydroxymethan-D4Methylalkohol deuteriertMethyl-D3 Alkohol-D
LBCLCD4O1EA 0 EUR
LBCLCD4O1
Methanol-[D4]
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Molecular Weight: 36,01 g/mol
Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3,II