Methanol-[D4] (99,95% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylalkohol-D4
, Carbinol-D4
, Holzalkohol-D4
, Hydroxymethan-D4
, Methylalkohol deuteriert
, Methyl-D3 Alkohol-D
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.06025.0009EA
280
EUR
1.06025.0009
1.06025.0005
Methanol-[D4] (99,95% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Methanol-[D4]
Formel:
D₃COD Molecular Weight: 36,01 g/mol Siedepunkt: 65,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 11 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044637 CAS-Nummer: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II |