Anthracen-[D10]
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: Paranaphthalin-D10
EHERC20520100EA 80 EUR
EHERC20520100
Anthracen-[D10]
Anthracen-[D10]
Formel: C₁₄D₁₀
Molecular Weight: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1719-06-8
EINECS: 217-004-5