Toluol-[D8] 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylmethan-D8Methylbenzol deuteriertMethylbenzol-D8
ACRO217440050EA 236 EUR
ACRO217440050
Toluol-[D8] 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Toluol-[D8]
Packaged in 0.50 ml ampoules
Formel: C₆D₅CD₃
Molecular Weight: 100,08 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
D-Enrichment ≥99.95 %