Wasserstoffperoxid 30% stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogenperoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22287.1000EA 36.9 EUR
8.22287.1000 8.22287.2500 8.22287.9999
Wasserstoffperoxid 30% stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34,01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Synonyms Perhydrol