Formaldehyd 37% in wässriger Lösung stabilisiert, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Formalin
Stabilisierung: Stabilisiert mit Methanol
7041.9025EA 0 EUR
7041.9025 7041.91000 7041.9010
Formaldehyd 37% in wässriger Lösung stabilisiert, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 37.0 - 38.0 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Methanol (CH3OH) 9.0 - 15.0 %
Sulfated Ash max. 0.1 %